Learn More
Thermo Scientific™ Staphylococcus aureus subsp. aureus Quanti-Cult Plus™ ATCC™ 6538™
Obtenga una identificación rápida y precisa de microorganismos microbiológicos con organismos biológicos reales creciendo en medios de cultivo microbiológicos frescos y enriquecidos.
Marca: Thermo Scientific™ R4717016
1000.66 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21654" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.40000kg Transport : UN number : 3373 Chem class : 6.2
Description
La Staphylococcus aureus subsp. aureus Thermo Scientific™ Quanti-Cult™ ATCC™ 6538™ se suministra como una película de microorganismos conservados en el interior del tapón de un vial de plástico, listos para la rehidratación y uso en procedimientos de control de la calidad.
- No se requieren diluciones en serie
- Administra menos de 100 unidades formadoras de colonias (UFC) en un solo inóculo de 0,1 ml
- 10 pruebas/vial reconstituido; 100 pruebas/kit
- Listo para la rehidratación
- Para su uso en procedimientos de control de calidad1 (fin)
Incluye:
10 viales de organismos conservados y 10 viales de rehidratación.
Specifications
6538TM* | |
Quanti-Cult Plus | |
Cocos | |
100 pruebas/kit | |
FDA 209 |
Staphylococcus aureus subesp. aureus ATCC™ 6538™ | |
Media Broth | |
Control de calidad cuantitativo | |
Kit para 100 pruebas |
*El emblema ATCC Licensed Derivative, la marca ATCC Licensed Derivative y las marcas de catálogo ATCC son marcas registradas de ATCC™ y se utilizan bajo licencia.