Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ de Lactobacillus acidophilus ATCC™ 4356™
Microorganismos de control de calidad listos para usar, recomendados para su uso en las pruebas de rendimiento de medios de cultivo, tinciones, reactivos y kits de identificación, así como para la evaluación de procedimientos bacteriológicos.
Marca:  Thermo Scientific™ R4603007
Detalles adicionales : Peso : 0.00500kg Transport : UN number : 3373 Chem class : 6.2
Código de producto. 12618173
  • 269.00€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 16-07-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ son microorganismos de control de calidad listos para su uso, recomendados para su uso en las pruebas de rendimiento de medios, tinciones, reactivos y kits de identificación, así como para la evaluación de procedimientos bacteriológicos.
El asa puede suspenderse en medio líquido, Culti-Loops Aerobic Set Rehydration Fluid, Part No. R4631000 o sembrase por estrías directamente sobre un material adecuado.
Información para pedidos:
Los Culti-Loops están sellados individualmente en una bolsa de papel de aluminio y se presentan cinco asas por paquete.
Especificaciones
Especificaciones
4356TM*
Culti-Loops
Bacilos grampositivos
5 asas/paquete
Lactobacillus acidophilus ATCC™ 4356™
Organismo para control de calidad Culti-Loops
Control de calidad cualitativo
Scav [IFO 13951, M. Rogosa 210X, NCIB 8690, P.A. Hansen L 917]
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
*El emblema ATCC Licensed Derivative, la marca ATCC Licensed Derivative y las marcas de catálogo ATCC son marcas registradas de ATCC™ y se utilizan bajo licencia.