Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE Dropping Bottles with Extended Controlled Dropper Tips and Polypropylene Dropper Tip Caps
289.75 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad:
0,1 oz, 3 ml
0,2 oz, 6 ml
0,2 oz., 6 ml
0,51 oz, 15 ml
0,51 oz., 15 ml
1,01 oz., 30 ml
2,03 oz, 60 ml
3 ml
60 ml
7 ml
Color:
Blanco
Natural
Diámetro (imperial):
0,55 in
0,66 in
0,74 in
1 in
1 pulg
1,25 in
1,53 in
Descripción
Tamaño medio de gota: 44 μl ±6 μl
- Tapones de rosca y puntas de polipropileno de grado de radiación envasados por separado
- Disponible con puntas naturales o blancas, envasadas por separado
Especificaciones
Capacidad | 7 ml |
Material del cierre | Polipropileno |
Tamaño del tapón | 15-415 mm |
Diámetro (métrico) | 19 mm |
Altura (imperial) | 2,48 in |
Altura (métrico) | 63 mm |
Capacidad (métrico) | 7 ml |
Capacidad (imperial) | 0,24 oz |
Color | Blanco |
Diámetro (imperial) | 0,74 in |