Learn More
Thermo Scientific™ Agar selectivo de coliformes/E. coli Brilliance™
Detecte y enumere Escherichia coli y otras coliformes en muestras de alimentos y agua con este medio cromogénico y selectivo.
Marca: Thermo Scientific™ PO5176A
23.85 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21654" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.30000kg
Descripción
Detecte y cuente Escherichia coli y otras coliformes en muestras de alimentos y agua con el agar cromogénico y selectivo de coliformes/E. coli Thermo Scientific™ Brilliance™. La base de agar utiliza dos cromógenos para diferenciar entre Escherichia coli y otras coliformes. Esto se traduce en colonias moradas de E. coli, ya que pueden disociar ambos cromógenos con otras coliformes, produciendo colonias de color rosa.
La recuperación y enumeración de Escherichia coli y coliformes son indicadores importantes de la higiene alimentaria y medioambiental. El agar selectivo de coliformes/E. coli Brilliance contiene dos agentes cromogénicos:
- Rose-Gal: detecta actividad de la ß-galactosidasa.
- X-Glu: detecta actividad de la ß-glucuronidasa.
La detección de la actividad de la ß-glucuronidasa se utiliza muy a menudo para diferenciar Escherichia coli, ya que está presente en E. coli, pero no en otros miembros del grupo de coliformes. Como la mayoría de coliformes son positivas para lactosa, la actividad de la ß-galactosidasa, codificada por el gen lacZ, se utiliza para diferenciar este grupo de otros organismos que pueden crecer en el medio selectivo. Esto se traduce en colonias moradas de E. coli, ya que pueden disociar ambos cromógenos. Otras coliformes crean colonias de color rosa, ya que disocian solo el cromógeno de galactosidasa.
El medio también contiene laurilsulfato de sodio, que actúa como agente selectivo e inhibe el crecimiento de microorganismos grampositivos. Debido a la adición de triptófano, es posible realizar una rápida confirmación de E. coli por la formación de indoles con una prueba de indol.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Especificaciones
Marfil, transparente | |
Selectivo de E. coli/Coliformes Brilliance | |
Alemania | |
17 mL | |
Embolsado en línea, una sola capa |
De 6 °C a 12 °C | |
Monoplaca de 90 mm | |
Agar | |
17 g ± 5 % | |
10/paq. |
Solo para uso en laboratorio.