missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Termómetro de pico

Utilice este termómetro para aplicaciones de alimentos y bebidas. Los termómetros de pico Fisherbrand™ se suministran con un certificado Traceable que garantiza la precisión.

Marca:  Fisherbrand™

Detalles adicionales : Peso : 0.06660kg

Código de producto. 11899120

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »


Descripción

Descripción

  • Termómetro digital
  • Rango de temperatura: De - 50 a + 150 °C
  • Se suministra con certificado Traceable
Especificaciones

Especificaciones

150 °C
− 50 °C
De -50 °C a +150 °C
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales

Servicio Técnico