Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ GST Spin Purification Kit, 0.2 mL
Purifique proteínas de fusión recombinantes etiquetadas con GST a partir de lisados celulares utilizando resinas de purificación de afinidad de agarosa granulada (GSH), columnas de centrifugación y placas.
Marca:  Thermo Scientific™ 16106
304.59 EUR hasta el 2024-06-28
Use el código promocional "21649" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.72160kg
Código de producto. 11870104
  • 429.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
El glutatión agarosa Thermo Scientific™ Pierce es una resina de alta capacidad y alto rendimiento para la purificación por afinidad de proteínas de fusión procedentes de lisados celulares marcadas con GST.
El soporte de alta calidad consiste en glutatión que ha sido inmovilizado por su grupo sulfhidrilo central mediante un brazo espaciador de 12 átomos en perlas de agarosa al 6% entrelazada. El uso de la purificación de las proteínas de fusión con GST y de gránulos de glutatión agarosa (GSH) está bien documentado y es adaptable a diversas escalas, formatos de columna y aplicaciones específicas. Tanto si el propósito es purificar grandes cantidades de proteína recombinante procedente de lisados de E. coli sobreexpresados o investigar interacciones de proteínas en las que participen proteínas cebo etiquetadas con GST, el glutatión agarosa Pierce es adecuado para dicha tarea.
Para adaptarse a todos estos usos, el glutatión agarosa Pierce se ofrece en envases de diferentes tamaños y formatos. Estos incluyen tres volúmenes de resina, tres tamaños de columnas listas para la centrifugación, kits completos de purificación de GST y dos tamaños de cartuchos de cromatografía listos para FPLC.
Características destacadas:
  • Alta capacidad – une al menos 25 mg de proteína con GST recombinante por mililitro de resina
  • Altas producción y pureza: purifica de manera uniforme al menos 10 mg de proteína marcada con GST por mililitro de resina con una pureza superior al 90 %
  • Rentable – la resina tiene un precio económico y puede reutilizarse al menos cinco veces sin que se reduzca su capacidad de unión y el rendimiento de la purificación
  • Versátil: adecuado para la purificación de proteínas de fusión con GST procedentes de lisados bacterianos o para el uso con proteínas marcadas con GST prepurificadas para el «pull-down» de interacciones de proteínas
  • Compatible – validado y eficaz para el uso con los reactivos de lisis celular Thermo Scientific Pierce a fin de extraer y purificar a partir de cultivos de células bacterianas o de mamíferos
  • Flexible – disponible en diversos formatos, que incluyen resina a granel, columnas de centrifugación, cartuchos de cromatografía y prácticos kits de purificación de GST
Formatos disponibles:
  • Resinas: frascos de 10 ml, 100 ml o 500 ml
  • Columnas de centrifugación: columnas de 0,2 ml (para microcentrífuga), 1 ml o 3 ml
  • Kits de purificación: kits completos en los tres tamaños de columna
  • Cartuchos de cromatografía: cartuchos de 1 ml y 5 ml, compatibles con sistemas de cromatografía de líquidos automatizada y con el procesamiento con jeringas
  • A granel y personalizado: díganos cuáles son sus necesidades de glutatión agarosa a granel
Incluye:
Los kits contienen columnas de centrifugación de glutatión Pierce, tampón de equilibrado/lavado y glutatión para preparar tampón de elución
Especificaciones
Especificaciones
0,2 mL
Suficiente para: Purificación de aproximadamente 2 mg de proteínas marcadas con GST por columna
• Columnas de centrifugación de glutatión Pierce, 0,2 ml, 25 columnas
• Tampón de equilibrio/lavado, 250 ml
• Glutatión, 184 mg
• Tubos de recogida, 2 ml, 80 tubos
• Tapones para la columna, 25 tapones
Almacenar a 4 °C.
Kit de 25 columna
Kit de purificación por centrifugación
2 mg de proteína marcada con GST por columna
Afinidad, resina de agarosa
Kit de purificación por centrifugación de GST Pierce, 0,2 ml
Pierce™
Proteína marcada con GST
Glutatión
Kit, microcentrífuga, columna de centrifugación
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.