Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ SpatulaBalance™
La espátula exclusiva recoge material y lo pesa al instante.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.13140kg
Includes: Dos pilas AAA
Descripción
Transfiere y pesa cristales, material granulado, sólidos, líquidos, precipitados, productos químicos y material caro.
- Balanza con pantalla digital ubicada en el asa de agarre fácil.
- Las teclas suaves al tacto de tres posiciones en el asa permiten tarar, congelar la pantalla y cambiar entre gramos y onzas.
- La LCD indica la batería baja.
- La cuchara de gran tamaño minimiza los derrames.
- El plástico ABS resistente a productos químicos y la corrosión transfiere materiales sin adherencia.
- La cuchara tiene capacidad para 32 ml y el volumen de cuchara es de 32 cm3; se desacopla de la balanza para su limpieza segura en el lavavajillas.
- Las marcas en la cuchara están graduadas de 5 a 30 ml.
- Rango de pesaje: 0,0 a 300 g Legibilidad: 0,1g (0,005 oz)
- Repetibilidad de posición de nivel: 0,1g
- Intervalo de tara: De 0 a 450 g
- Linealidad: ±0,2g
- Dimensiones: 22,9 × 5,1 × 2,5 cm
- Peso: 85 g (3 oz)
Certifications
Se suministra un certificado Traceable™ con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST™.
Especificaciones
Teclas de tacto suave | |
ISO 17025, A2LA, NIST | |
LCD | |
Dos pilas AAA | |
Plástico ABS | |
0,1 g | |
9 in. | |
2 in. | |
1 in. | |
0,17 lb |
AAA | |
300 g | |
0,1 g | |
± 0,2 g | |
3475 | |
Báscula con espátula | |
22.9 cm | |
5.1 cm | |
2.5 cm | |
0,08 kg |