Learn More
Fisherbrand™ Electrodo de pH de color ámbar con cuerpo de epoxi
Se ofrecen en una variedad de estilos, incluidas las diferentes soluciones de referencia y cámaras de referencia; estos electrodos disponen de un depósito de referencia externo rellenable que puede llenarse con cualquier electrolito compatible con la muestra, incluidos los rellenos recomendados para mediciones no acuosas.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.18000kg
Descripción
- Se recomienda la referencia de unión doble para muestras que contengan compuestos orgánicos, proteínas, metales pesados o compuestos que interactúen con la plata (por ejemplo, el sulfuro, el bromuro o el yoduro)
- Todos los electrodos están disponibles con un cable desmontable o con un cable/conector ya conectado
- Diseñado para todos los sistemas de valoración Brinkmann, Metrohm y Schott existentes
- El cuerpo del electrodo está construido con una junta esmerilada de vidrio que se adapta a los recipiente de valoración
- Los valoradores Ionics y Tytronics pueden equiparse con este mismo electrodo sin junta esmerilada
- Cada diseño se puede solicitar en función de la unidad de valoración
Especificaciones
Electrodo de pH de color ámbar con cuerpo de epoxi | |
Electrodo |