Learn More
Thermo Scientific™ Suplemento de CDMN Oxoid™
El suplemento de CDMN Oxoid se utiliza para el crecimiento de Clostridium difficile.
Marca: Thermo Scientific™ SR0173E
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
El suplemento de CDMN Oxoid se utiliza para el crecimiento de Clostridium difficile.
- Añadir a la base de agar de C. difficile, n.º de referencia CM0601B
- Cada vial suministra 500 ml de medio
Especificaciones
Suplemento selectivo de CDMN | |
Suplemento | |
Cada vial para 500 ml de medio |
Liofilizado | |
10/paq. |