Learn More
Applied Biosystems™ Dynabeads™ MX1 Mixer
Mezclador Dynabeads™ MX1
Marca: Applied Biosystems™ 15907
Detalles adicionales : CAS : 156-57-0 Peso : 1.00000kg
Descripción
El mezclador Dynabeads™ MX1 combina la base mezcladora Dynabeads™ MX (n.º den.º 159-02), torreta de mezclador (n.ºde cat. 159-06) y cabezal de mezcla de 12 tubos (n.ºcat. 159-03).Diseñado para tubos de muestra de 1,5 ml (microcentrífuga) a 1,7 mm de diámetro.Los mezcladores Dynabeads™ MX proporcionan un movimiento suave continuo para lograr una unión óptima de Dynabeads™ a las dianas (por ejemplo, células, proteínas, ácidos nucleicos).Los cabezales intercambiables admiten diferentes tamaños de tubo y volúmenes de muestra.
Especificaciones
Mezcla de gránulos | |
Mezcladores de muestra Dynabeads™ |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.