Learn More
VACUUBRAND™ Bomba de paletas giratorias RZ 6
Utilice esta solución ideal para una amplia gama de aplicaciones de laboratorio y de procesos que requieren vacío final bajo a un caudal de gases medio o aumentado. La bomba de paletas giratorias Vacubrand™ RZ 6 es una potente bomba de paletas giratorias que incluye un diseño especialmente compacto y un peso bajo para bombas de esta capacidad.
Marca: VACUUBRAND™ 20698039
Detalles adicionales : Peso : 21.42000kg
Descripción
- caudales altos incluso con niveles de vacío que se aproximan al vacío final
- alta tolerancia al vapor de agua debido a un eficaz lastre de gas; vacío final muy bueno incluso con lastre de gas
- estanqueidad a prueba de vacío en el apagado; no se necesita válvula antirretrosucción externa, gran volumen de aceite
- largos intervalos entre cambios de aceite y facilidad de mantenimiento gracias al diseño telescópico
Información de órdenes
Incluye
Especificaciones
1,5 × 10-3 torr (sin lastre de gas), 7,5 × 10-3 torr (con lastre de gas) | |
Bomba de paletas giratorias RZ 6, enchufe CEE, válvula de aislamiento VS 16, manual, filtro de vapor de aceite | |
CAN/CSA C22.2 61010-1-12, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, TUV, UL 61010A 61010-1:2012 | |
370 x 142 x 207 mm | |
50 dB(A) | |
104 °F | |
12°C | |
50/60 Hz | |
325,12 mm | |
Bomba de paletas giratorias | |
Resistentes a sustancias químicas | |
de 0,36 a 0,77 qt. | |
Sellada con aceite | |
29,99 bar (16 psi) |
0,3 hp | |
De 150 a 1800 r. p. m. | |
230 V 50/60 Hz | |
RE 6 | |
De -10 °C a +60 °C | |
40 °C | |
3,4/4 cfm | |
205,74 mm | |
142,24 mm | |
IP40 | |
54 °F | |
Aplicación de proceso | |
2 | |
230 V |