Learn More
Applied Biosystems™ Dynabeads™ MX MPC™-S Mixing Wheel
Rueda de mezcla Dynabeads™ MX MPC™-S
Marca: Applied Biosystems™ 15911
Detalles adicionales : Peso : 0.40000kg
Descripción
Accesorio para base de mezclador Dynabeads™ MX (cat.cat. 159-02).Diseñado para albergar dos gradillas de muestras MPC™-S (n.º deA13346); capacidad de hasta 12 tubos de microcentrífugas.Especificaciones
Rueda de mezcla | |
Mezclador de muestras Dynabeads |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.