Learn More
Applied Biosystems™ Dynabeads™ EPEC/VTEC O145
Dynabeads EPEC/VTEC O145
Brand: Applied Biosystems™ 71007
Additional Details : Peso : 0.10500kg
Description
Para la concentración selectiva y rápida de E.coli O145. El método se puede llevar a cabo manualmente o se puede automatizar mediante un BeadRetriever™.Este producto contiene: Dynabeads™ recubiertos con anticuerpos anti E.coli O145
Sensibilidad: La sensibilidad es muy alta y permite la detección de 1 organismo viable en 25 g de muestra o tan solo 100 organismos/ml después del enriquecimiento previo
Specifications
De 2 °C a 8 °C | |
Alimentos y bebidas, Industria y ciencias aplicadas | |
Dynabeads™ MPC™, sistema BeadRetriever™ | |
2 mL |
Dynabeads™ EPEC/VTEC O145, 2 ml, suspensión, genotipo O145 de E. coli, pH 7.4, la sensibilidad es muy alta y permite la detección de 1 organismo viable en 25 g de muestra o en tan solo 100 organismos/ml después del enriquecimiento previo | |
Suspensión | |
Dynabeads™ recubiertos con anticuerpos anti E.coli O145 |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.