Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Closures for Dropper Bottles: Bulk Pack
Click to view available options
Acabado del cuello:
15-415
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Natural
Rojo
Verde
Descripción
Order Thermo Scientific™ Nalgene™ Closures for Dropper Bottles to complete the Nalgene Dropper Bottle System. Closures fit dropper bottles Cat. Nos. 312750 and 31275, and are available in multiple colors to help identify reagents.
Características:
- Polipropileno
- Disponibles en cinco colores
Información para pedidos:
Los tapones para frascos cuentagotas se envasan a granel en cajas de 2000 unidades. Pida las puntas de dispensación controlada Nalgene (n.º de cat. 312758 y 312759) y frascos cuentagotas (n.º de cat. 312750 y 312751).
Especificaciones
Material del cierre | Polipropileno |
Para utilizar con (equipo) | Frascos cuentagotas 312750 y 312751. |
Tipo de producto | Tapón |
Color | Azul |
Material | Polipropileno |
N.º por caja | 2000 |
N.° por paquete | 2000 |
Acabado del cuello | 15-415 |
Certificaciones/conformidad | Fabricado conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2003. Los tapones para frascos cuentagotas cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP). |
Closure Included | Sí |