Learn More
Sulfuric Acid Min 90% d=1.83, SLR, Extra Pure, for Milk Testing, (Gerber Test), Fisher Chemical™
41.80 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21664" para aplicar la oferta.
50.64 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23271" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21664" para aplicar la oferta.
50.64 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23271" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2,5 L
Envase:
Frasco de plástico de HDPE
Descripción
H2O4S, número de CAS-7664-93-9, ácido de electrolito, ácido de inmersión, sulfato de dihidrógeno, acide sulfurique, ácido sulfúrico, ácido de batería, ácido sulfúrico, ácido de matulación, aceite de vitriolo, aceite de vitriolo marrón, 2,5 l, 290 °C, CHEBI:26836, incoloro, 98,07 g/mol, QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N, ácido sulfúrico
Especificaciones
pH | 1 |
Color | Incolora |
Punto de fusión | de 10 °C |
Punto de ebullición | de 290 °C |
Envase | Frasco de plástico de HDPE |
Presión de vapor | 1 mmHg 146 |
Cantidad | 2,5 L |
Viscosidad | 21 mPa a 25 °C |
Forma física | Líquido |
Sinónimo | oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil |