Learn More
DWK Life Sciences Frascos estancos de HDPE con tapones
130.15 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
90.20 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21660" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
90.20 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21660" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad:
0,1 oz, 4 ml
0,3 oz, 8 ml
0,5 oz, 15 ml
1 oz., 30 ml
32 oz, 1000 ml
4,2 oz, 125 ml
500 ml
60 ml
8,45 oz, 250 ml
Altura (métrico):
38 mm
43 mm
56 mm
69 mm
84 mm
101 mm
129 mm
171 mm
210 mm
Acabado del cuello:
13-425
20-410
24-410
28-410
38-430
Altura (imperial):
1,4 in
1,69 in
2,2 in
2,71 in
3,3 in
3,9 in
5,07 in
6,73 in
8,2 in
Descripción
With double-seal closure with cap attached
Ideales para embalaje y almacenamiento a corto y largo plazo
.
- Cuello estrecho
- Borde de vertido sin goteo para un vertido limpio
- Los tapones acoplados permanecen herméticos durante un periodo prolongado de tiempo
- Embalaje práctico
Especificaciones
Capacidad | 4,2 oz, 125 ml |
Material del cierre | Polipropileno |
Tamaño del tapón | 24-410 mm |
Tipo de tapón | Tapón de rosca |
Diámetro (métrico) | 50 mm |
Altura (imperial) | 3,9 in |
Altura (métrico) | 101 mm |
Capacidad (métrico) | 125 ml |
Capacidad (imperial) | 4,2 oz |
Color | Natural |