Learn More
Applied Biosystems™ Dynabeads™ Rotary Mixer Mixing Platform
Plataforma mezcladora giratoria Dynabeads™
Marca: Applied Biosystems™ 94703
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Cuando se conecta al mezclador giratorio Dynabeads™ (nº cat. 947. -01), la plataforma mezcladora puede contener Dynabeads en 3™gradillas MPC -S o un soporte para tubos de microcentrífuga de 96 pocillos suministrado con la plataforma de mezcla. Velocidad variable (15-80 rpm). Puede funcionar tanto en condiciones frías como cálidas (4-37°C).Especificaciones
De 15 a 80 rpm | |
Dynabeads™ Mezcladores de muestras | |
Dynabeads™, MPC™ |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.