Learn More
Base de Tris (cristales blancos o polvo cristalino/biología molecular), Fisher BioReagents
1021.08 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21664" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21664" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
10 kg
25 kg
Envase:
Balde de polietileno
Frasco de polietileno
Tambor de fibra
Descripción
Sin ADNasa, ARNasa ni proteasa.
La base Tris es un componente de tampón en biología molecular, cultivo de tejidos y procedimientos de electroforesis.
Especificaciones
Absorbancia | 0.05 AU máx. a 280 nm |
Nombre del producto químico o material | Base de Tris |
Punto de fusión | 168.5 °C |
Punto de ebullición | 219 °C |
Color | Blanco |
pH | 10.4 |
Forma física | Polvo/Sólido |
Cantidad | 25 kg |
ADNasa | Sin ADNasa |
Notas de grado de pureza | Sin ADNasa, ARNasa ni proteasa |