Learn More
Applied Biosystems™ Dynabeads™ anti-Listeria
Dynabeads anti-Listeria
Marca: Applied Biosystems™ 71006
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
Para el enriquecimiento selectivo de Listeria directamente a partir de muestras de enriquecimiento previo mediante separación inmunomagnética. El método se puede realizar manualmente o automatizar mediante un sistema BeadRetriever™.Ventajas y características
Ahorro de tiempo de procesamiento y confirmación
Este producto contiene: Dynabeads™ recubiertos con anticuerpos anti-Listeria
Especificaciones
Almacenar en el refrigerador (2–8° C). | |
Dynabeads™ MPC™, sistema de purificación de protección de alimentos KingFisher mL | |
Dynabeads™ |
Gránulo recubierto de anticuerpos | |
Muestras microbianas de pequeño volumen | |
Temperatura ambiente |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.