Learn More
Urea (cristales incoloros a blanquecinos o polvo cristalino/mol. mol.), Fisher BioReagents™
Catalog Number 10183333
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
10 kg
Envase:
Balde de polietileno
Frasco de polietileno
Tambor de polietileno
57-13-6
CH4N2O
60.056
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
1176
CHEBI:48376
urea
C(=O)(N)N
57-13-6
CH4N2O
60.056
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
1176
CHEBI:48376
urea
C(=O)(N)N
La urea se utiliza como agente desnaturalizante para el ADN y las proteínas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Urea
Absorbancia 0.05 max. (5M solution) at 280nm
Punto de fusión 131°C
Color Blanco
pH 7.5 to 9.5
Notas de grado de pureza DNase-, RNase- and Protease-Free
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99 %
Envase Frasco de polietileno
Fórmula lineal NH2CONH2
Cantidad 500 g
Índice Merck 15, 10052
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.06
Presión de vapor 1.25mmHg at 25°C
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Biología molecular
Forma física Sólido