Learn More
Thermo Scientific™ Base de agar de PALCAM (deshidratado)
Detecte y aísle Listeria monocytogenes en muestras de alimentos con este medio selectivo.
Marca: Thermo Scientific™ CM0877B
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
Detecte y aísle Listeria monocytogenes en muestras de alimentos con la Base de agar de PALCAM (deshidratada) Thermo Scientific™ Oxoid™. La Base de agar de PALCAM es muy selectiva y contiene un sistema de indicador doble que permite una diferenciación sencilla de Listeria monocytogenes en base a la fermentación de la esculina, la ausencia de fermentación del manitol y el cambio de pH resultante.
Listeria monocytogenes es la especie patógena de Listeria más común. Se ha demostrado su efecto patógeno en humanos y animales. El Medio de PALCAM se basa en la formulación descrita por Van Netten et ál.1 y se recomienda para el aislamiento de Listeria monocytogenes en alimentos.
- Selectivo: la adición de cloruro de litio, ceftazidima, polimixina B e hidrocloruro de acriflavina hacen que este medio sea muy selectivo para Listeria monocytogenes.
- Fácil lectura: monocytogenes forma colonias de color marrón/negro con un halo negro, mientras que la flora acompañante positiva al manitol, como los estafilococos y los enterococos, crecen en forma de colonias amarillas.
El Medio de PALCAM permite un sencillo diagnóstico diferencial de L. monocytogenes mediante el uso del sistema de doble indicador.
- Esculina y hierro ferroso
- Manitol y rojo de fenol
Listeria monocytogenes hidroliza la esculina, lo que resulta en la formación de un halo negro alrededor de las colonias. L. monocytogenes no fermenta el manitol, por lo que se puede distinguir fácilmente de los contaminantes, como los enterococos y los estafilococos, que fermentan el manitol y producen un cambio de rojo a amarillo en el indicador de pH rojo de fenol.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Referencia industrial: AFNOR, IDF, NMKL. | |
Polvo | |
500 g |
Base de agar de PALCAM | |
Agar | |
Para medios de 7,2 l |
Seguridad y manipulación
- PALCAM AGAR BASE
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P362-Quitar las prendas contaminadas.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Lithium chloride
Solo para uso en laboratorio