Learn More
Thermo Scientific™ Base de agar de RPF Baird-Parker Oxoid™
Medio selectivo para el aislamiento y recuento de estafilococos coagulasa positivos de los alimentos
Marca: Thermo Scientific™ CM0961B
295.18 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23263" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.72160kg
Descripción
La base de agar de RPF Baird-Parker Oxoid es un medio selectivo para el aislamiento y recuento de estafilococos coagulasa positivos de los alimentos.
- Para su uso con el suplemento de RPF, n.º de cat. SR0122A
- No utilice la emulsión de yema de huevo con telurito.
Especificaciones
Referencia industrial: ISO, NMKL. | |
Polvo | |
500 g |
Base de agar Baird-Parker, RPF | |
Agar | |
Para medios de 7,1 l |
Solo para uso en laboratorio