Learn More
p-Anisidina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-61020
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
104-94-9, 90-04-0
C7H9NO
123.15
MFCD00007864
BHAAPTBBJKJZER-UHFFFAOYSA-N
p-anisidine, 4-anisidine, 4-methoxybenzenamine, 4-aminoanisole, p-aminoanisole, para-anisidine, p-methoxyaniline, benzenamine, 4-methoxy, 4-methoxybenzeneamine, p-anisylamine
7732
CHEBI:82388
4-metoxianilina
COC1=CC=C(C=C1)N
104-94-9, 90-04-0
C7H9NO
123.15
MFCD00007864
BHAAPTBBJKJZER-UHFFFAOYSA-N
p-anisidine, 4-anisidine, 4-methoxybenzenamine, 4-aminoanisole, p-aminoanisole, para-anisidine, p-methoxyaniline, benzenamine, 4-methoxy, 4-methoxybenzeneamine, p-anisylamine
7732
CHEBI:82388
4-metoxianilina
COC1=CC=C(C=C1)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material p-Anisidine
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 56.0°C to 59.0°C
Color De marrón a gris
Densidad 1.0600g/mL
Punto de ebullición 240.0°C to 243.0°C
Temperatura de inflamación 122°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3OC6H4NH2
Cantidad 5 g
Beilstein 13, 435
Índice Merck 14, 667
Gravedad específica 1.06
Información de solubilidad Solubility in water: 21g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in methanol, ethanol and ether, soluble in acetone and benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.15
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino, gránulos o escamas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • p-Anisidine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: p-Anisidine, o-Anisidine