Learn More
Ácido oxálico, dihidrato de sal potásica, 99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10053853
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
6100-20-5
C4H3KO8
218.16
MFCD00150443,MFCD00150443
GANDVAJEIJXBQJ-UHFFFAOYSA-M
potassium trihydrogen dioxalate dihydrate, potassium ion oxalic acid dihydrate hydrogen oxalate, potassium oxalic acid dihydrate hydrogen oxalate
131698588
potasio; hidrón; oxalato; dihidrato
[K+].OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C([O-])=O
6100-20-5
C4H3KO8
218.16
MFCD00150443,MFCD00150443
GANDVAJEIJXBQJ-UHFFFAOYSA-M
potassium trihydrogen dioxalate dihydrate, potassium ion oxalic acid dihydrate hydrogen oxalate, potassium oxalic acid dihydrate hydrogen oxalate
131698588
potasio; hidrón; oxalato; dihidrato
[K+].OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C([O-])=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Oxalic acid, potassium salt dihydrate
Nombre de nota 99%
Color Blanco a beige
Pérdida por secado 12 % to 16 % (1 g, 105°C)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 500 g
Índice Merck 15, 7806
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in benzene, ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.2
Porcentaje de pureza 99%
Grado Extra puro
Forma física Polvo cristalino o sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Oxalic acid, potassium salt dihydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.