Learn More
Thermo Scientific™ Molde de gel en gradiente múltiple Owl™ P7-CST
El molde de gel en gradiente múltiple P2-CST Thermo Scientific Owl es uno de los dispositivos más sencillos para moldear geles en gradiente compatibles con el sistema OWL PBDS.
Marca: Thermo Scientific™ P7-CST
Detalles adicionales : Peso : 8.82000kg
Descripción
El molde de gel en gradiente múltiple P2-CST Thermo Scientific Owl es uno de los dispositivos más sencillos para moldear geles en gradiente compatibles con el sistema OWL PBDS.
- Con un separador de gradientes externo, los geles pueden procesarse con facilidad y gran reproducibilidad
- Una unidad con un diseño y un formato perfectos para proporcionar años de servicio en el laboratorio
Especificaciones
Molde de gel en gradiente P7-CST | |
Owl™ | |
13 cm | |
13 cm |
Sistema Owl™ P7-CST | |
Colador | |
15 cm |