Learn More
Thermo Scientific™ Sistema de electroforesis de minigel Owl™ EasyCast™ B1A y multigel A2-OK, peine de 10 dientes, dos lados con grosor de 1.0/1.5 mm
Elimine el montaje de peines con este surtido de peines de una sola pieza y alta resistencia.
Marca: Thermo Scientific™ B1A-8
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
Descripción
Elimine el montaje de peines con los peines para sistema de electroforesis de mini gel y multi gel Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1A y A2-OK. Este surtido de peines de una sola pieza y alta resistencia se destina al uso con el sistema de electroforesis de mini gel y multi gel EasyCast B1A y A2-OK.
Información para pedidos:
Hay disponibles peines personalizados (pida el SKU n.º XCM). Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o el representante de ventas.
Especificaciones
Peine de 8 dientes, dos lados con grosor de 1,0/1,5 mm | |
Mini | |
Peine | |
1,0/1,5 mm |
Sistema de electroforesis de minigel B1A y multigel A2-OK Owl™ EasyCast | |
Owl™, EasyCast™ | |
8 |