Learn More
Thermo Scientific™ Piezas de repuesto del sistema de electroforesis en gel grande Owl™ D2
El sistema de electroforesis en gel grande Thermo Scientific™ Owl D2 es ideal para protocolos con grandes cantidades de muestras.
Marca: Thermo Scientific™ D2-CST
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
El sistema de electroforesis en gel grande Thermo Scientific™ Owl D2 es ideal para protocolos con grandes cantidades de muestras.
- La bandeja de gel UVT incorpora compuertas traseras con juntas que proporcionan estanqueidad a prueba de fugas sin usar cinta adhesiva
- Las ranuras del peine se disponen de forma que pueden organizarse hasta 12 juegos de muestra sobre el mismo gel
Especificaciones
Molde externo (sin bandejas/peines) | |
Sistema de electroforesis en geles anchos Owl™ D2 | |
Owl™ | |
Colador |