Learn More
Thermo Scientific™ Piezas de repuesto del sistema de electroforesis en gel grande Owl™ D2
Click to view available options
Tipo:
Bandeja de gel
Colador
Junta
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Sustituya la bandeja de gel UVT, las juntas y el molde externo por las piezas de repuesto del sistema de gel ancho Thermo Scientific™ Owl™ D2; para su uso con el sistema de gel ancho Owl™ D2.
- La bandeja de gel UVT incorpora compuertas traseras con juntas que proporcionan estanqueidad a prueba de fugas sin usar cinta adhesiva
- Las ranuras del peine se disponen de forma que pueden organizarse hasta 12 juegos de muestra sobre el mismo gel
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Molde externo (sin bandejas/peines) |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de electroforesis en geles anchos Owl™ D2 |
| Línea de productos | Owl |
| Tipo | Colador |