Learn More
Thermo Scientific™ Sistema de electroforesis en geles anchos Owl™ D2
Procese de 10 a 80 muestras en un gel con este sistema de electroforesis de gel ancho.
Marca: Thermo Scientific™ D2
Detalles adicionales : Peso : 2.07900kg
Descripción
Procese de 10 a 80 muestras en un gel con el sistema de electroforesis en geles anchos Thermo Scientific™ Owl™ D2.
- El gel ancho admite la carga de 15 o 30 muestras por fila con un peine para micropocillos.
- Mediante el empleo de peines especiales y un pipeteador multicanal, las muestras pueden cargarse de forma directa desde una placa de 96 pocillos, de 8 en 8 o de 12 en 12.
- El sistema es excelente para detección de muestras de PCR o análisis periódico de fragmentos de ADN.
- Tamaño compacto que ahorra espacio de trabajo.
- Incorpora el diseño de preparación Thermo Scientific™ EasyCast™ con molde externo: la bandeja de gel cuenta con una junta que permite encajarla con firmeza en el molde y garantiza un sellado hermético sin necesidad de cinta.
- La colocación de los electrodos permite procesar el gel con rapidez y sin perjuicio de la resolución.
Incluye:
- Cámara de tampón
- Tapa SuperSafe™ Thermo Scientific™ con cables de alimentación acoplados
- Bandeja de gel UVT con juntas EasyCast
- Molde externo para varios geles
- Cuatro peines (dos de 30 pocillos y dos de 40 pocillos; 1,5 mm de grosor)
Especificaciones
Marcado CE | |
Owl™ | |
Desde 10 hasta 80 | |
7,38 x 7,75 x 4 pulg (19 x 20 x 10 cm) | |
19 cm | |
7,75 in | |
20 cm | |
4 in | |
150 V |
Gel ancho D2 | |
Ancha | |
600 mL | |
7,38 in | |
14,4 cm | |
6,5 | |
10,2 cm | |
10 cm |