Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ C2-S Micro Electrophoresis System Combs
Eliminate comb assembly with these heavy-duty, one-piece, standard seven-tooth combs.
49.80€ - 51.60€
Especificaciones
Descripción | Peine estándar |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Sistema de electroforesis Owl™ C2-S Micro |
Línea de productos | Owl™ |
Tipo | Peine |
N.° de dientes | 7 |
Código de producto | Marca | Descripción | N.° de dientes | Grosor de los dientes (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | N.° de dientes | Grosor de los dientes (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12404587
|
Thermo Scientific™
C2-7C |
Peine estándar | 7 | 1,0 mm |
49.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12414587
|
Thermo Scientific™
C2-7D |
Peine estándar | 7 | 1,5 mm |
51.60€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Eliminate comb assembly with heavy-duty, one-piece Thermo Scientific™ Owl™ C2-S Micro Electrophoresis System Combs. These standard seven-tooth combs are available in two thicknesses (1.0 and 1.5mm) and are for use with the Owl™ C2-S Micro Electrophoresis System.
Heavy-duty, one-piece combs eliminate comb assembly.Especificaciones
Peine estándar | |
Owl™ | |
7 |
Sistema de electroforesis Owl™ C2-S Micro | |
Peine |