Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ C2-S Micro Electrophoresis System Combs
Eliminate comb assembly with these heavy-duty, one-piece, standard seven-tooth combs.
Marca:  Thermo Scientific™ C2-7C
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12404587
  • 49.80€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Eliminate comb assembly with heavy-duty, one-piece Thermo Scientific™ Owl™ C2-S Micro Electrophoresis System Combs. These standard seven-tooth combs are available in two thicknesses (1.0 and 1.5mm) and are for use with the Owl™ C2-S Micro Electrophoresis System.
Los peines de una sola pieza y alta resistencia eliminan el montaje de peines.
Especificaciones
Especificaciones
Peine estándar
Owl™
7
Sistema de electroforesis Owl™ C2-S Micro
Peine
1,0 mm