Learn More
Thermo Scientific™ Papel de transferencia Owl™
El papel de transferencia Thermo Scientific Owl es un papel secante de alta calidad, idóneo para aplicaciones de mechado y transferencia.
Marca: Thermo Scientific™ FP-3
336.30 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21973" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.10000kg
Description
El papel de transferencia Thermo Scientific Owl es un papel secante de alta calidad, idóneo para aplicaciones de mechado y transferencia.
- 100 % fibra de algodón de alta pureza
- Disponible en tamaños de minigel precortado y formato de gel grande.
- Compatible con sistemas de electrotransferencia Owl
Información para pedidos:
- Se vende en paquetes de 100 hojas
Spécification
46 cm | |
hojas | |
Sistemas de electrotransferencia Owl | |
Lámina | |
46 cm x 57 cm | |
Owl™ |
57 cm | |
35 ml/min | |
183 g/m² | |
100 % fibra de algodón | |
0,83 mm |