Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ ADJ3 Adjustable System Accessories
Owl ADJ3 Adjustable System is the widest adjustable system perfect for sequencing and proteins.
Marca:  Thermo Scientific™ ADJ3-GK
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11530315
  • 16.10€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • La altura de la cámara de tampones superior (UBC) se puede ajustar entre 20 y 80 cm deslizando arriba o abajo los dos postes de soporte. La placa de vidrio con muescas o desplazada del «sándwich» de gel ejerce una presión sobre una junta de silicona de la UBC que garantiza un sellado hermético.
Especificaciones
Especificaciones
Junta
Sistema de electroforesis en gel ajustable ADJ1 Giraffe™
Junta