Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ ADJ3 Adjustable System Accessories
Owl ADJ3 Adjustable System is the widest adjustable system perfect for sequencing and proteins.
Marca:  Thermo Scientific™ ADJ3-65LM
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11520315
  • 129.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • La altura de la cámara de tampones superior (UBC) se puede ajustar entre 20 y 80 cm deslizando arriba o abajo los dos postes de soporte. La placa de vidrio con muescas o desplazada del «sándwich» de gel ejerce una presión sobre una junta de silicona de la UBC que garantiza un sellado hermético.
Especificaciones
Especificaciones
Disipador térmico (65 x 35 cm)
Disipador térmico
0,48 cm
25,5 pulg
13,7 in
Sistema de electroforesis en gel ajustable ADJ1 Giraffe™
0,18 in
25,5 x 13,7 in. (65 x 35 cm)
65 cm
35 cm