Learn More
Brady™ Etiquetas sin adhesivo ovaladas para la impresora M6 y M7
Las etiquetas sin adhesivo de polietileno rígido (B-145) son etiquetas imprimibles, no adhesivas y resistentes al desgarro que se utilizan para una amplia gama de aplicaciones de identificación.
120.00€ - 955.00€
Especificaciones
Tipo | Safety Tag |
---|---|
Certificaciones/conformidad | ANSI Z53.1-1967, ANSI Z535-2006, OSHA 1910.145, ASTM D 1000, ASTM D 1938 |
Color | Gray |
Material | Polyethylene |
Acabado | Matte |
Código de producto | Marca | Diámetro del orificio (imperial) | Altura (imperial) | Para utilizar con (equipo) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro del orificio (imperial) | Altura (imperial) | Para utilizar con (equipo) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
17849164
|
Brady™
174537 |
0.25 in. | 1 in. | M710, BMP71 | 100 Tags |
144.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
17878844
|
Brady™
174414 |
0.25 in. | 1 in. | M710, BMP71 | 1000 Tags |
955.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
17828754
|
Brady™
174539 |
0.125 in. | 0.758 in. | M710, BMP71 | 100 Tags |
120.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
17888984
|
Brady™
174415 |
0.125 in. | 0.758 in. | M710, BMP71 | 1000 Tags |
955.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
17859084
|
Brady™
173484 |
0.125 in. | 1.206 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 100 Tags |
127.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
17859164
|
Brady™
173486 |
0.25 in. | 1.75 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 100 Tags |
152.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- Las etiquetas sin adhesivo de polietileno rígido (B-145) son etiquetas imprimibles, no adhesivas y resistentes al desgarro que se utilizan para una amplia gama de aplicaciones de identificación.
- Fabricadas a partir de una película de polietileno laminado cruzado de 9,5 mil y una capa superior que admite la impresión por transferencia térmica
- Adecuadas para la impresión por transferencia térmica. Tras la impresión, se dobla y se mantiene unida en un formato de dos capas con un adhesivo sensible a la presión
- Temperatura de funcionamiento de -40°C a 100°C (-40°F a 212°F)
- Conforme a RoHS
- Los productos Brady Authentic están perfectamente adaptados a las impresoras Brady, con lo que ofrecen una mejor comunicación con la impresora, una interacción fluida con la aplicación móvil, y un mayor rendimiento y fiabilidad
Especificaciones
Safety Tag | |
Gray | |
Matte | |
Roll of Tags | |
0.023 in. | |
-40°F to +212°F | |
No |
ANSI Z53.1-1967, ANSI Z535-2006, OSHA 1910.145, ASTM D 1000, ASTM D 1938 | |
Polyethylene | |
Component and Equipment Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling, Safety Identification, Wire and Cable Labeling | |
Oval | |
-40°C to +100°C | |
Die-cut | |
Thermal Transfer |