Learn More
Cowie Technology™ Barra de agitación ovalada de PTFE
Proporciona acción de agitación estable. La barra de agitación ovalada de PTFECowie Technology™ proporciona una turbulencia óptima para matraces y recipientes de fondo redondo.
Marca: Cowie Technology™ 001.670.27
Detalles adicionales : Peso : 0.11000kg
Descripción
Proporciona acción de agitación estable.La barra de agitación ovalada de PTFE Cowie Technology™ proporciona una turbulencia óptima para matraces y recipientes de fondo redondo.
- Barra de agitación magnética estable de uso general
- Proporciona una excelente turbulencia para matraces y recipientes de fondo redondo
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
27 mm | |
Blanco | |
Matraces de fondo redondo | |
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) | |
Óvalo |
Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE | |
1 unidad | |
Sí | |
70 mm |