Learn More
OTOP3 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 18819-1-AP-150UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16808664
  • 399.00€ / 150 microlitros
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
OTOP3 belongs to the otopetrin family.
Especificaciones
Especificaciones
OTOP3
Polyclonal
Unconjugated
OTOP3
OTOP3, otopetrin 3
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
347741, 69602
-20°C
Liquid
Western Blot
0.18 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q7RTS5, Q80UF9
OTOP3
Peptide
150 μL
Primary
Human, Mouse