Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios para el titulador Orion Star de la serie T900
Las piezas de repuesto de los tituladores Orion Star de la serie T900 reducen el tiempo de inactividad por tareas de mantenimiento y los accesorios para valoradores Orion Star de la serie T900 incrementan su funcionalidad
Marca:  Thermo Scientific™ START-EH2
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15822127
  • 57.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los accesorios y las piezas de repuesto para el titulador de pH Orion Star T910, el titulador redox Orion Star T920, el titulador de iones Orion Star T930 y el titulador todo en uno Orion Star T940 están diseñados para incrementar la funcionalidad del titulador e reducir el tiempo de inactividad por tareas de mantenimiento
•Seleccione tamaños de bureta intercambiables de 10 ml, 20 ml o 50 ml para personalizar su valorador
•El soporte del frasco ayuda a asegurar el valorante para evitar derrames y ofrece una colocación flexible
•Los tubos y conectores codificados por colores simplifican la instalación y el mantenimiento del tubo
•El software informático está diseñado para hacer que la transferencia de datos sea sencilla y fiable
Especificaciones
Especificaciones
Tapón Orion Star serie T900 para soporte de electrodos
Accesorio de titulador, soporte de electrodos
Titulador de pH Orion Star T910, titulador de redox Orion Star T920, titulador de iones Orion Star T930, titulador todo en uno Orion Star T940