Learn More
Thermo Scientific™ Software Orion™ Navigator Pro™
El software Thermo Scientific™ Orion™ Navigator Pro™ se ha diseñado para crear registros de datos electrónicos con protección mediante contraseña y registros de auditoría para los medidores Orion Versa Star Pro.
Marca: Thermo Scientific™ VSTAR-NPUSB
804.16 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Descripción
El software informático Thermo Scientific™ Orion™ Navigator Pro™ 2.0 y los medidores Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star Pro™ se han diseñado para ofrecer un sistema de medición controlado por ordenador que genere mediciones electrónicas, datos de calibración y registros de auditoría.El software Orion Navigator Pro ofrece acceso al sistema multinivel para un administrador y 100 usuarios.El administrador puede personalizar el nivel de acceso de cada usuario, desde el acceso a todo el sistema a solo la recogida de datos.El software Navigator Pro controla todos los ajustes de configuración de los medidores, la recogida de datos y la elaboración de los informes para ayudar a asegurar la integridad de los datos y completar los registros de auditoría.
- Genera firmas y registros electrónicos
- Crea informes de registros de auditoría para registros electrónicos
- Solo permite el acceso a personas autorizadas
- Protección por contraseña con el administrador del sistema y hasta 100 usuarios con niveles de acceso personalizables
- Control completo por ordenador de las funciones del medidor, entre ellas la configuración, la calibración y las mediciones
- Sistema electrónico de mantenimiento de registros
- Visualice y recopile datos de medición fácilmente desde su ordenador, incluida la capacidad de mostrar hasta cuatro canales de medición en cada medidor Orion Versa Star Pro.
- El menú de configuración simplificado permite configurar los parámetros de medición e instrumentos de forma rápida y sencilla utilizando su ordenador como interfaz principal. Utilice el teclado de su’ordenador para introducir las ID de las muestras para mejorar el rendimiento de las muestras.
- Los registros de datos de fácil visualización pueden exportarse como un archivo PDF o enviarse a una impresora de red. La salida de datos configurable sólo por el administrador opcional permite exportar registros de datos como archivos PDF, Word, Excel o CSV.
- Se realiza un seguimiento de los cambios en la pista de auditoría y se puede guardar como un archivo PDF para el envío de registros electrónicos y el mantenimiento de registros sin papel.
Especificaciones
Requiere una entrada del ordenador disponible USB 2.0, USB 3.0 o RS232 | |
Software Orion Navigator Pro 2.0 en unidad flash USB,1licencia para medidores Versa Star Pro | |
Software informático | |
Una licencia del software en una unidad flash USB con manual de usuario |