Learn More
Thermo Scientific™ Electrodos de combinación metálicos Orion™
Realice titulaciones Karl Fischer precisas con los electrodos de combinación metálicos de platino doble Thermo Scientific™ Orion™.
Marca: Thermo Scientific™ 9778BNWP
Detalles adicionales : Peso : 0.15660kg
Descripción
Realice titulaciones Karl Fischer precisas con los electrodos de combinación metálicos de platino doble Thermo Scientific™ Orion™.
Garantía: 12 meses a partir de la fecha de compra por el comprador o 18 meses desde la fecha de envío del vendedor, lo que ocurra antes.Especificaciones
Modelo Redox/ORP | |
Cerámica | |
De 0 °C a 90 °C | |
900011 for samples with total ionic strength >0.2M; 900001 for samples with total ionic strength <0.2M | |
Ag/AgCl | |
5,5 pulg | |
14 cm | |
0.47 in | |
Redox/ORP |
WPBNC | |
Cuerpo de vidrio | |
Modelo BNWP; Redox/ORP; conector: BNC resistente al agua | |
Medidores Orion | |
De 32° a 194 °F | |
39 in | |
1m | |
12mm |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.