Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ Free & Total Chlorine Bulk DPD Powder Reagents
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Free and Total Chlorine Bulk DPD Powder Dispensers and Vials are designed for high volume testing of residual chlorine in water samples.
Marca: Thermo Scientific™ AC72P1
Detalles adicionales : Peso : 0.02600kg
Descripción
Measure residual chlorine in water samples using Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Free and Total Chlorine Bulk DPD Powder Dispensers and Vials with Orion AQUAfast colorimeters and Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate Vis and UV-Vis spectrophotometers. The powder chemistries dissolve quickly in the solution and are easy to mix. Each vial contains 250 counts of DPD reagent and is available for free chlorine or total chlorine analysis in the lab or field.
- Mide de 0,02 a 2,00 mg/l (ppm) de cloro libre o total
- Los dispensadores de polvo a granel están diseñados para una alta productividad de muestras – reducen el coste por ensayo y minimizan los residuos en comparación con los reactivos envasados individualmente
- Son equivalentes a otros reactivos conocidos y ampliamente utilizados, incluyendo Orion AQUAfast AC4P71 cloro libre y Orion AQUAfast AC4P72 paquetes de cloro total en polvo
- Compatible con los colorímetros Orion AQUAfast AQ4000, AQ3700 y AQ3170
- Compatible con los espectrofotómetros Orion AquaMate AQ8000 y AQ7000
Especificaciones
Recarga de polvo de DPD de cloro total AQUAfast para dispensador AQ250T, 1 vial x 250 recuentos | |
Un vial de cloro total en polvo, 250 recuentos | |
Polvo | |
DPD |
Dispensador de polvo a granel de DPD de cloro total AQUAfast AQ250T | |
De 0,02 a 2 mg/l de Cl2 | |
cloro |
Seguridad y manipulación
- AQUAfast total chlorine powder pack
Palabra de advertencia
- Peligro
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P391-Recoger el vertido.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P403-Almacenar en un lugar bien ventilado.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P362-Quitar las prendas contaminadas.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: sodium oxalate, N,N-diethylbenzene-1,4-diammonium sulphate