Learn More
Thermo Scientific™ Colorímetro y accesorios Orion™ AQUAfast™ AQ4000
Mida los parámetros más frecuentes en agua y aguas residuales con el colorímetro Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast AQ4000 con 65 métodos preprogramados y compatibilidad con las ampollas Auto-Test.
Marca: Thermo Scientific™ AQ4ZER
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Mida los parámetros colorimétricos más frecuentes en agua y aguas residuales con el colorímetro Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast AQ4000 con 65 métodos preprogramados, selección automática de cuatro longitudes de onda y temporizador. Utilice las ampollas Auto-Test con los códigos de barras Auto-ID para simplificar las pruebas y la preparación de las muestras. Las ampollas contienen reactivos líquidos previamente medidos y se llenan con el volumen exacto de la muestra, el colorímetro lee el código de barras, identifica automáticamente el parámetro e inicia la prueba. Este medidor resistente al agua IP67 registra 100 puntos de datos y ofrece un promedio de duración de la batería de 2500 horas de uso intermitente.
Características:
- Identifica las especies que se van a medir.
- Garantiza unas lecturas sin errores a un precio muy asequible.
- Selecciona el programa y comienza la medición sin que el usuario tenga que pulsar un botón.
- Guía al usuario por los pasos de configuración y medición con un funcionamiento sencillo.
- Es resistente al agua conforme a las normas IP67.
Ventajas:
- El usuario puede adaptar la calibración a sus necesidades particulares y crear un método completamente personalizado.
- Para definir un método personal se puede utilizar hasta 12 puntos de datos.
- El usuario puede almacenar un máximo de 10 métodos en la memoria del colorímetro.
- El usuario puede realizar un registro de datos de 100 puntos con marca de fecha y hora.
Información para pedidos:
Para su uso con los medidores Orion™ AQUAfast™ AQ4000, Orion™ AQUAfast™ AQ3070, Orion™ AQUAfast™ AQ3700 y de la serie descatalogada Orion AQ2.
Nota: Utiliza reactivos en ampolla, líquido, polvo y tableta Thermo Scientific™ Auto-ID™, incluidos muchos métodos aceptados por EPA, ISO y otros organismos reguladores.
Especificaciones
Kit cero | |
Kit cero | |
Colorímetro AQ4000 |
Periodo de garantía limitado:Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.Exención de responsabilidad para la restricción de uso en investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.