Learn More
Colorante de carga naranja G (6X), a base de glicerol, Thermo Scientific Chemicals
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar J60562.AD
Detalles adicionales : Peso : 0.00050kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15413309
  • 90.10€ / 50 ml
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Gel loading dye used in molecular biology protocolsThe 6X Orange DNA Loading Dye is used to prepare DNA markers and samples for loading on agarose or polyacrylamide gels. It is recommended for the analysis of small DNA molecules.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Colorante de carga en gel utilizado en los protocolos de biología molecular. El colorante de carga de ADN naranja 6X se utiliza para preparar marcadores de ADN y muestras para cargarlas en geles de agarosa o poliacrilamida. Se recomienda para el análisis de pequeñas moléculas de ADN.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Contiene: 0,25 % de naranja-G y un 30 % de glicerol en agua desionizada en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
Orange G loading dye
6X
Naranja
Líquido
glycerol based
Soluble in water.
50 mL
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos