Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 1 MS Accent GC Capillary Column
Marca:  Macherey-Nagel™ 725806.30
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12412820
  • 760.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
0,25 mm
Columna capilar para GC
Ideal para detectores MS de trampa iónica y cuadrupolo
GC
0,5 μm
1 unidad
G1, G2, G38
0,4 mm
MS Accent Optima™ 1
360 °C
30 m