Learn More
Macherey-Nagel™ OPTIMA™ 1 GC Capillary Column, 0.5mm O.D.
Designed for separation of components according to boiling points. Macherey-Nagel™ OPTIMA™ 1 GC Capillary Column, 0.5mm O.D. are non-polar phase columns with 100% dimethylpolysiloxane for use in gas chromatography. Available in a range of lengths and film thicknesses.
Marca: Macherey-Nagel™ 726302.25
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
De fase no polar, compuesta al 100 % por dimetilpolisiloxano, para su uso en cromatografía de gases.
- Fases similares: OV-1, DB-1, SE-30, HP-1, SPB-1, CP-Sil 5 CB, Rtx-1, 007-1, BP1, MDN-1, AT-1, ZB-1, OV-101
- Cada columna se prueba individualmente y se suministra con certificado de prueba
- Temperaturas máximas: 340°C para operación isotérmica, 360 °C para isotermas cortas en un programa de temperatura
Especificaciones
0,32 mm | |
Columna capilar para GC | |
Optima™ 1 | |
De 340 °C a 360 °C | |
25 m |
G1, G2, G38 | |
0,5 mm | |
Separación de componentes según los puntos de ebullición | |
0,25 μm | |
1 unidad |