Learn More
Julabo™ Baño de circulación de calentamiento abierto, CORIO™ C-BT9
Marca:  Julabo™ 9011309
Detalles adicionales : Peso : 8.30000kg
Código de producto. 15430552
  • 1105.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los baño de circulación de calentamiento abierto de la nueva serie CORIO™ cuentan con depósitos de baño transparentes de alta calidad.
  • Modelo para aplicaciones internas
  • Pantalla blanca, brillante y fácil de leer
  • Muy silencioso
Ideal para el control de temperatura de muestras, la preparación de muestras para serología, química clínica, análisis, pruebas de materiales y mucho más.
Intervalo de temperatura de trabajo: 20 °CEstabilidad de temperatura: 100 °C ±0,03 °CCapacidad de calentamiento: 2 kWCapacidad del caudal de la bomba: 6 l/minDimensiones An × L × Al (cm): 32 × 38 × 38Volumen de llenado (l): De 6 a 9