Learn More
Masterflex™ Opaque Black Viton 2-stopped Pump Tubing
Marca: Masterflex™ 97628-38
Detalles adicionales : Peso : 0.06000kg
Especificaciones
Tubos de 2 tapones | |
1,65 mm | |
30,48 cm | |
- 13 °C | |
Ácidos y disolventes orgánicos | |
Negro opaco |
Esterilizable en autoclave | |
Viton | |
Transferencia de ácidos y disolventes, aplicaciones de trabajo a altas temperaturas | |
12/pack | |
De 0,035 a 71 ml/min | |
De -13 °C a +204 °C |