Learn More
Kolmi Hopen™ Máscara médica OP-R™ tipo II con una eficacia del filtro del ≥ 99 %
Esta máscara médica resistente a salpicaduras está formulada para proteger contra los líquidos biológicos en el entorno sanitario.
Marca: Kolmi Hopen™ M85100-BK
5.70 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 4.18000kg
Descripción
- Protege el medio ambiente de las gotas emitidas por el usuario
- Eficaz contra bacterias, partículas y virus
- Plegado Origami y soldadura tipo Smile para una mayor comodidad y un ajuste perfecto
- Destinado a profesionales sanitarios y pacientes para ayudar a prevenir la propagación de infecciones
Especificaciones
Negro | |
Polipropileno | |
Plisado | |
Sí | |
Sí |
Ganchos para los oídos | |
175 x 90 mm | |
(UE) 2017/745, EN 14683:2019+AC:2019, ISO 9001, ISO 13485 | |
≥ 99% | |
40 paq. |