Learn More
Kolmi Hopen™ Op-Air™ Type II Medical Masks with Earloops
Pleated medical mask with anti-fog nose clip can be used during transport of contagious patients.
Marca: Kolmi Hopen™ M14321-30
Detalles adicionales : Peso : 3.70500kg
Descripción
- Medios de alta filtración (polipropileno)
- Dos bandas elásticas anchas y cómodas
- Bordes de polipropileno muy suaves
- El pliegue anatómico limita la exposición de la cara
- Barra nasal antivaho integrada
- Filtro sin fibra de vidrio
- Producido en sala limpia ISO 8 (control microbiológico y de partícula)
Especificaciones
Verde | |
Polipropileno | |
CE, (UE) 2017/745, EN 14683:2019, AC:2019 | |
Medicina |
Ganchos para los oídos | |
Plisado | |
Sí | |
60 paq. |