Learn More
Kolmi Hopen™ Op-Air™ Type II Medical Mask with Ties and Cellulose Interior Layer
Tie-on medical masks for use in healthcare setting.
Marca:  Kolmi Hopen™ M24101-30
Detalles adicionales : Peso : 3.42000kg
Código de producto. 17710189
  • 7.05€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 23-02-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • High filtration media (polypropylene)
  • Layers (interior to exterior): wet laid cellulose, melt blown polypropylene, spunbonded polypropylene
  • Soft, non-woven mask ties and edges
  • Anatomical folding limits exposure to face
  • Integrated nose bar
  • Fiberglass-free filter
  • Produced in ISO 8 clean room (particle and microbiological control)
Especificaciones
Especificaciones
Blue
Polypropylene
(EU) 2017/745, EN 14683, ISO 13485, ISO 9001
Medical
Ties
Pleated
Yes
50 Pk.